Merck
94660
Sigma-Aldrich
L-缬氨酸叔丁酯 盐酸盐
≥99.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS号:
分子量:
209.71
Beilstein:
3693622
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
crystals
光學活性
[α]20/D +4.4±1°, c = 2% in H2O
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H19NO2.ClH/c1-6(2)7(10)8(11)12-9(3,4)5;/h6-7H,10H2,1-5H3;1H/t7-;/m0./s1
InChI 密鑰
AUIVQIHTTVPKFS-FJXQXJEOSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1