Merck
05-2690
Sigma-Aldrich
氯胺T 三水合物
JIS special grade, ≥98.0%
别名:
N-氯-甲苯磺酰胺 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4SO2NClNa · 3H2O
CAS号:
分子量:
281.69
Beilstein:
3924168
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
等級
JIS special grade
化驗
≥98.0%
存貨情形
available only in Japan
mp
167-170 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChI 密鑰
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
377.6 °F - closed cup
閃點(°C)
192 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)