Merck
TAQ-RO
Roche
Taq DNA聚合酶,5 U/μl
optimum pH ~9.0 (20 °C), optimum reaction temp. 72 °C
别名:
dna扩增, pcr, 引物延伸, 聚合酶,pcr,引物延伸,dna扩增
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
生物源
bacterial (Thermus aquaticus)
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
等級
Molecular Biology
形狀
liquid
用途
sufficient for ≤1,000 reactions (11146173001)
sufficient for ≤10,000 reactions (11435094001)
sufficient for ≤2,000 reactions (11418432001)
sufficient for ≤5,000 reactions (11596594001)
sufficient for ≤200 reactions (11146165001)
比活性
5 U/μL
分子量
95 kDa
包裝
pkg of 1,000 U (11418432001 [4 x 250 U])
pkg of 2,500 U (11596594001 [10 x 250 U])
pkg of 5,000 U (11435094001 [20 x 250 U])
pkg of 100 U (11146165001)
pkg of 500 U (11146173001 [1 x 500 U])
製造商/商標名
Roche
參數
72 °C optimum reaction temp.
技術
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
顏色
colorless
最適pH
~9.0 (20 °C)
溶解度
water: miscible
適合性
suitable for molecular biology
NCBI登錄號
UniProt登錄號
應用
genomic analysis
life science and biopharma
異物活動
Nicking activity 30 units, none detected
Ribonuclease 30 units, none detected
Unspecific endonucleases 30 units, none detected
儲存溫度
−20°C
一般說明
Taq DNA聚合酶是一种高度持续的5'→3'DNA聚合酶,缺乏3'→5'核酸外切酶活性。它是一个单一多肽链,分子量约为95kDa。
Taq DNA聚合酶最初是从嗜热真细菌 Thermus aquaticus BM中分离的,该菌种缺乏Taq I限制性内切酶。该酶已克隆至 大肠杆菌中。
應用
Taq DNA聚合酶可用于简单的常规PCR。Roche Applied Science Taq DNA聚合酶符合严格的纯度和质量标准。这种重组Taq DNA聚合酶的制备可用于:
  • PCR
  • RT-PCR
  • qPCR
  • 其他引物延伸反应,例如测序和标记
特點和優勢
可靠的可重复结果
批次间一致性高。
无需对每个批次进行测试:
Taq DNA聚合酶已经过严格测试。
防止PCR携带:
dUTP掺入与尿嘧啶-DNA糖基化酶的组合可防止PCR交叉污染。
包裝
1个试剂盒包含2种组分
品質
常规检测具有中等大小的扩增子和50%的GC含量。Taq DNA 聚合酶没有校对或热启动功能。它在+75°C和pH 9下具有最佳活性。
不含限制性内切酶:
该酶最初从T. aquaticus BM中分离得到,该菌株缺乏Taq I限制性内切核酸酶活性。每个批次已使用λDNA进行PCR测试。根据当前的质量控制程序,还对每批次的外切酶和内切核酸酶的缺失以及切口活性进行测试。
單位定義
在上述给出的测定条件下,一个单位Taq DNA聚合酶定义为在+ 65℃,60分钟内将10nmol总脱氧核糖核苷三磷酸插入至酸可沉淀DNA中所需的酶量。
单位检测:孵育缓冲液:
67mM Tris/HCl;pH 8.3/25℃,5mM MgCl2,10mM巯基乙醇,0.2%聚多醇,0.2mg/ml明胶,dATP、dGTP、dTTP各0.2mM,dCTP 0.1mM。
孵育步骤:
将M13mp9ss、M13引物(17mer)和1 μCi (α-32P) dCTP与合适稀释度的Taq DNA聚合酶在50μl培养缓冲液中于+65℃条件下,孵育60分钟。掺入的dNTP的量可通过三氯乙酸沉淀进行测定。
体积活力:5 U/μl
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
本产品的使用受到美国专利及其对应的美国境外专利声明保护。购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者′内部的研究用途。购买者无权使用任何其他专利权利要求,无权执行任何专利保护的方法,无权进行任何形式的商业服务,包括但不限于以收费或其他商业考虑的形式对购买者′的活动结果进行报道,该产品没有明示或暗示地以禁止反言或其他任何方式,授予过任何知识产权许可。本产品仅适合于研究用途。如需用于Roche专利声明的诊断用途,需另外征得Roche许可。有关购买许可的更多信息,可联系Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA获取。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Taq DNA Polymerase 5 U/μl
  • PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
  • MgCl<sub>2</sub> Stock Solution
  • PCR Buffer without MgCl<sub>2</sub>
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
H N Chinivasagam et al.
Journal of applied microbiology, 103(2), 418-426 (2007-07-26)
To investigate the occurrence and levels of Arcobacter spp. in pig effluent ponds and effluent-treated soil. A Most Probable Number (MPN) method was developed to assess the levels of Arcobacter spp. in seven pig effluent ponds and six effluent-treated soils
Pattabhiraman Shankaranarayanan et al.
Nature protocols, 7(2), 328-338 (2012-01-28)
Linear amplification of DNA (LinDA) by T7 polymerase is a versatile and robust method for generating sufficient amounts of DNA for genome-wide studies with minute amounts of cells. LinDA can be coupled to a great number of global profiling technologies.
Mónica Alejandra Rosales-Reynoso et al.
Archives of medical research, 41(2), 110-118 (2010-05-18)
Although sporadic cases of cancer in patients with fragile X syndrome (FXS) have been reported, extensive studies carried out in Denmark and Finland concluded that cancer incidence in these patients is lower than in the general population. On the other