主要文件
WBAVDFL01
Millipore
Immobilon®封闭液 - FL(荧光封闭剂)
Fluorescent Detection for Western blotting, dot/slot blotting, mass spectrometry and fluorescence assays
别名:
Fluorescent Blocker, Immobilon Blocking Reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
品質等級
包裝
pkg of 500 mL
製造商/商標名
Immobilon®
技術
western blot: suitable
膜面積
1000 cm2 , membrane coverage
檢測方法
fluorometric
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Immobilon® Block降噪试剂是专门为蛋白质印迹应用而设计的。该系列无蛋白即用型缓冲液经过优化,可在使用化学发光,荧光或磷酸酪氨酸检测时降低背景水平。Bløk缓冲液非常适合与Immobilon-P蛋白质印迹膜和SNAP i.d.系统一起使用,并且还与标准的蛋白质印迹技术兼容。
應用
用于免疫印迹检测。
包裝
足够的试剂用于19次迷你印迹(8x7 cm)
品質
为了获得最佳结果,使用Immobilon-P膜进行化学发光(鲁米诺)或目视检测(例如TMB),并使用Immobilon-FL膜进行荧光检测。
儲存和穩定性
在20–25°C条件下可稳定保存2年
法律資訊
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
Yann Ehinger et al.
EMBO molecular medicine, 12(2), e10889-e10889 (2020-01-09)
Mutations in the X-linked MECP2 gene are responsible for Rett syndrome (RTT), a severe neurological disorder for which there is no treatment. Several studies have linked the loss of MeCP2 function to alterations of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) levels, but