材料
polysulfone (21 CFR 177.1655)
silicone O-ring (21 CFR 177.2600)
silicone gasket (21 CFR 177.2600)
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Lynx®
參數
27.3 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C (77°F)
4-40 °C operating temperature (39-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
長度 × 寬度
12.2 cm (4.7 in.) × 5 cm (2 in.)
長度
12.2 cm (4.7 in.)
寬度
5 cm (2 in.)
接頭
3/8 in. inlet hose barb for 0.25 in (7.1 mm) I.D.
一般說明
Lynx S2S无菌连接器是独特设计的单次安装、单次使用,伽马辐照灭菌和高压灭菌兼容的一次性使用连接器,用于生物工艺中的无菌液路连接。
SSCMHB3A24 Lynx S2S含公头连接件。与母头连接件组装后,即实现无菌液路连接。组装后便无法进行拆卸,降低外部细菌感染风险。
该Lynx S2S无菌器直径为3/8英寸,进口/出口为软管倒钩接头。
安全的一次性连接器
Lynx S2S连接器是单次安装、单次使用的即拆即用装置。不含在位清洗部件,减少污染风险。
无菌使用保障
Lynx S2S连接器在生产过程中经受了100%的气密性测试。
SSCMHB3A24 Lynx S2S含公头连接件。与母头连接件组装后,即实现无菌液路连接。组装后便无法进行拆卸,降低外部细菌感染风险。
该Lynx S2S无菌器直径为3/8英寸,进口/出口为软管倒钩接头。
安全的一次性连接器
Lynx S2S连接器是单次安装、单次使用的即拆即用装置。不含在位清洗部件,减少污染风险。
无菌使用保障
Lynx S2S连接器在生产过程中经受了100%的气密性测试。
應用
Lynx S2S连接器用途广泛,非常适合无菌液体转移和微生物取样等应用。可为无菌一次性组件提供安全、牢靠的最佳连接。无菌液体转移:Lynx S2S连接器能与诸如一次性储液袋、管道及容器等组装成一体使用。在经过伽玛辐照灭菌之后,这些组件能够直接使用并广泛运用于大量的液体传送应用,并能方便地与批量生产及最终灌装工序整合起来,确保对您的昂贵产品进行安全无菌传输。而该方案的最大优点是,所使用的整个传送组件都是单次使用的。微生物取样:预灭菌的一次性取样系统,替代目前由橡胶隔垫或阀门搭配无菌取样瓶的取样方法。Lynx S2S连接器可将各种取样容器相互连接,整个组件可通过伽马辐照灭菌。这种与取样点的无菌连接最大程度地降低了假阳性风险。例如,生物反应器的多位点取样需要固定设备的大笔投入,还消耗人力且有污染风险。改用Lynx S2S连接器后,工艺更加安全,无需使用无菌接头,大幅减少固定设备投入和人力成本。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany