Merck
所有图片(17)
主要文件
ZRB1175
Sigma-Aldrich
抗-p53抗体,克隆6O23,ZooMAb®兔单克隆
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
Anti-BCC7, Anti-BMFS5, Anti-LFS1, Anti-P53, Anti-TRP53
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
6O23, recombinant monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 43.65 kDa
observed mol wt ~53 kDa
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
bovine, rhesus macaque
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TP53(7157)
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆6O23是ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测p53蛋白。它靶向的是一个在N末端区域含有12个氨基酸的表位。
免疫原
KLH标记的线性肽,对应于人p53蛋白N端区域的12个氨基酸。
應用
抗p53抗体(克隆6O23,ZooMAb,货号ZRB1175)是用于检测p53的高度特异性重组兔单克隆抗体,经过测试可用于免疫细胞化学、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质免疫印迹分析。
蛋白印迹分析:代表性批次的1:1000稀释液在HEK293细胞裂解液中检测到p53。
免疫组织化学(石蜡)分析:一个代表性批次以1:10-100稀释度在人卵巢癌和人结肠癌组织切片中检测到p53 。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次以1:100稀释度在A431和HaCaT细胞系中检测到p53。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会有所不同。
標靶描述
细胞肿瘤抗原p53(UniProt编号:P04637;也称为抗原NY-CO-13、磷蛋白p53、肿瘤抑制因子p53)由人TP53(又名p53)基因(Gene ID: 7157)编码。p53,高度保守的磷蛋白,是最出名的一种肿瘤抑制因子。人p53蛋白含有393个氨基酸,组装成5个结构和功能各不相同的结构域。这种序列特异性核转录因子以四聚体形式结合DNA内共有序列,抑制细胞增殖相关的一系列转录基因,同时激活细胞周期调控相关的另一系列基因。通过促使DNA复制前的细胞生长停滞,让细胞可以借机修复或清除严重损伤的DNA链。但在某些细胞类型中,作为对付严重损伤细胞的清除手段,p53激活会导致细胞凋亡。在正常的未激活细胞中,p53信号网络未激活.但各种各样的信号刺激可以激活细胞中的p53信号通路。最常见的p53激活信号包括致癌物诱导的DNA损伤、异常增殖信号、缺氧和细胞黏附功能丧失。p53激活的最终结果取决于多种因子的综合作用,主要由p53转录激活的下游效应基因作用介导。在非应激细胞中,p53处于潜伏状态,在MDM2等多种泛素连接酶介导的泛素靶向诱导降解作用下维持着较低水平的表达。E3连接酶MDM2泛素化p53,使其从细胞核输出到细胞质,并被蛋白酶降解。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、再现性和稳定性。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含5%海藻糖的PBS中冻干。正常外观为粗糙或半透明树脂。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)