Key Documents
S4040
Millipore
Hybrisol® I Hybridization Solution
50% Formamide, 6X SSC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.25
product name
Hybrisol® I杂交溶液,(50%甲酰胺,6X SSC),
包裝
pkg of 500 mL
品質等級
製造商/商標名
Chemicon®
技術
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
運輸包裝
ambient
一般說明
Hybrisol®杂交溶液是预制的即用型溶液,使用基于膜的杂交技术对敏感的单基因和多基因拷贝检测进行了优化。 它们旨在为在尼龙和硝酸纤维素膜上进行的杂交提供最大的信号和干净的背景。 Hybrisol溶液包含10%硫酸葡聚糖,1%SDS,50%甲酰胺,6X SSC,剪切的DNA和改良的Denhardt′s溶液。
應用
使用前,37°C至45°C预热10-20分钟,使沉淀剂溶解并充分混匀。 每15 cm2膜用1 ml进行预杂交和杂交。 在42°C至45°C下预杂交60分钟。 在45°C至52°C下杂交过夜。 预杂交和杂交温度可能必须凭经验确定。有关杂交温度和各种严格性指南,请参阅www.chemicon.com上S4040产品特定页面“方案”链接下的列线图。
所有
外觀
液体Hybrisol I溶液包含10%硫酸葡聚糖,1%SDS,50%甲酰胺,6X SSC,剪切的DNA和改良的
Denhardt′s溶液。
儲存和穩定性
不使用时,请在室温下密封保存。溶液可以冷藏保存,但是在使用稀释之前应将其加热至至少室温,以获得最佳效果。溶液冷却时可能形成沉淀。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HYBRISOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
A general method for the isolation of RNA complementary to DNA.
BOLTON, E T and McCARTHY, B J
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 48, 1390-1397 (1962)