产品名称
含BSA和酚红的EmbryoMax®修饰DPBS, The EmbryoMax Modified DPBS with BSA & phenol red is available in a 100 mL format and has been optimized and validated for Embryo Culture.
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Specialty Media
EmbryoMax®
技術
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type: mouse embryo(s)
儲存和穩定性
在2至8°C下可保存长达2个月&1天
注意: 我们的EmbryoMax液体小鼠胚胎培养基每两个月生产一次。对于普通用户,我们鼓励长期订购,以确保不会发生缺货订单。
注意: 我们的EmbryoMax液体小鼠胚胎培养基每两个月生产一次。对于普通用户,我们鼓励长期订购,以确保不会发生缺货订单。
法律資訊
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2