主要文件
MABC606
Sigma-Aldrich
抗-RNF43抗体,克隆11C3.1
clone 11C3.1, from mouse
别名:
E3 ubiquitin-protein ligase RNF43, RING finger protein 43
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
11C3.1, monoclonal
application:
WB
物種活性:
human
技術:
western blot: suitable
citations:
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
11C3.1, monoclonal
物種活性
human
技術
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RNF43(54894)
一般說明
E3泛素蛋白连接酶RNF43(UniProt Q68DV7;也称为RING指蛋白43)由人的RNF43基因(基因ID 54894)编码。RNF43和同源ZNRF3是在Wnt/-连环蛋白信号传导后上调的细胞表面跨膜E3泛素连接酶,并通过介导卷曲蛋白(FZD)和LRP6的泛素化以溶酶体降解而充当有效的Wnt信号通路负反馈调节剂。干细胞生长因子R-spondin抵消了RNF43/ZNRF3的活性,该因子通过结合ZNRF3/RNF43和LGR4/LGR5诱导膜ZNRF3/RNF43清除。与Disheveled(DVL)的物理相互作用对于ZNRF3/RNF43 Wnt抑制活性至关重要,而DVL敲落会显著增加FZD和LRP6的细胞表面水平。此外,RNF43通过不同的机制抑制经典和非经典Wnt信号传导。虽然FZD和RNF43细胞内RING指结构域的胞外蛋白酶相关(PA)结构域与富含半胱氨酸的结构域(CRD)之间的相互作用对于经典Wnt/-连环蛋白信号传导抑制是必需的,但FZD PDZ结构域与RNF43 C末端胞质区域之间的相互作用对于抑制非经典Wnt信号传导至关重要。在人类癌症中发现通过基因易位和功能丧失的RNF43/ZNRF3基因突变引起的R-spondin过表达是逃避Wnt信号负反馈调节的手段。人RNF43产生时带有一个信号肽(a.a.1-23)个序列,其被翻译后去除以使成熟酶具有一个N末端胞外结构域(a.a.24-197)、一个跨膜结构域(a.a.198-218)和一个大的细胞质区域(a.a.219-783),其中包含非典型的RING型锌指(a.a.272-313)和富含pro(a.a.569-760)区域。
特異性
克隆11C3.1表位位于UniProt(Q68DV7)报道的人RNF43的所有四个剪接亚型中存在的细胞质富含Pro的区域内。
免疫原
来自细胞质富含Pro的区域的带有GST标记的重组人RNF43片段。
應用
使用该小鼠单克隆抗RNF43,克隆11C3.1抗体,目录号:编号MABC606,经验证可用于蛋白质印迹。
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
品質
通过蛋白质印迹法在HCT116细胞裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在10 µg HCT116人结肠癌细胞裂解物中检测到RNF43。
標靶描述
观测分子量〜95 kDa。由于糖基化,目标条带大小大于计算分子量83.20/85.72 kDa(亚型1成熟/前体)、78.71/81.23 kDa(亚型2成熟/前体)、72.11 kDa(亚型3)、92.52/95.04 kDa(亚型4成熟/前体)。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠IgG2b,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G。
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1