推荐产品
種類
for DNA synthesis
品質等級
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形狀
powder
技術
oligo synthesis: suitable
顏色
white to off-white
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
相容性
configured for ABI
核苷譜
base: deoxyguanosine
base protecting group: DMF
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(\N=C/N(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C43H53N8O7P/c1-29(2)51(30(3)4)59(56-24-12-23-44)58-36-25-38(50-28-45-39-40(50)47-42(48-41(39)52)46-27-49(5)6)57-37(36)26-55-43(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(53-7)20-16-32)33-17-21-35(54-8)22-18-33/h9-11,13-22,27-30,36-38H,12,24-26H2,1-8H3,(H,47,48,52)/b46-27-/t36-,37+,38+,59?/m0/s1
InChI 密鑰
YRQAXTCBMPFGAN-UJASEYITSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
dG(dmf)主要特点
- dG(dmf)的脱保护快过传统的dG(ib):浓氨水脱保护时间降至55 °C 2小时或65 °C 1小时
- dG(dmf)单体特别适合G富含序列:不充分脱保护远低于传统的dG(ib)单体
- dG(dmf)-亚磷酰胺在溶液中同标准保护的dA(bz)-、dC(bz)-和dT-亚磷酰胺一样稳定
- dG(dmf)-亚磷酰胺可直接取代dG(ib)-亚磷酰胺
- 无需改动DNA合成的常用试剂(除了要加入低浓度的碘氧化剂,如0.02 M碘)DMT-dG(dmf)亚磷酰胺适合ABI合成仪。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3