主要文件
MABC1193
Sigma-Aldrich
抗-LC3A/B抗体,克隆4F11.1
clone 4F11.1, from mouse
别名:
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B, Autophagy-related protein LC3 B, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B, MAP1 light chain 3-like protein 2, MAP1A/MAP1B light chain 3 B, MAP1A/MAP1B LC3 B, Microtubule-associated protein 1 li
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4F11.1, monoclonal
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
微管相关蛋白1A/1B轻链3B(UniProt:q9gzq8;又称自噬相关蛋白LC3 B、自噬相关泛素样修饰因子LC3 B、MAP1轻链3样蛋白2、MAP1A/MAP1B轻链3 B、MAP1A/MAP1B LC3 B、微管相关蛋白1轻链3β)由人的MAP1LC3B(又称MAP1ALC3)基因编码(基因ID:81631)。自噬相关蛋白LC3A/B是一种泛素样修饰剂,参与自噬体液泡(自噬体)的形成。它在线粒体中发挥作用,通过将线粒体消除至基础水平来满足细胞能量需求并防止过量的活性氧产生,从而有助于调节线粒体的数量和质量。它包含一个微管相关蛋白1A/1B轻链3B(aa 2-120)和一个以成熟形式裂解的前肽区域(aa 121-125)。前体分子被ATG4B裂解(在aa 120-121之间)形成胞质形式LC3-I,该形式被ATG7激活,然后转移至ATG3并与磷脂酰乙醇胺(PE)偶联以生成膜结合的LC3-II。PKA在苏氨酸12处的磷酸化抑制了与磷脂酰乙醇胺(PE)的结合。自噬相关蛋白LC3B在心脏、大脑、骨骼肌和睾丸中含量最高。
特異性
克隆4F11.1检测人细胞中的自噬相关蛋白LC3B。
免疫原
GST/His标记的重组片段,对应于人自噬相关蛋白LC3B的2-74位氨基酸。
應用
抗LC3A/B,克隆4F11.1,目录号MABC1193是一种小鼠单克隆抗体,可检测LC3A/B,并已检验可用于蛋白质印迹。
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
品質
通过蛋白质印迹法在用50 µM氯喹处理的HeLa细胞中进行评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在用50 µM氯喹处理的HeLa细胞的10 µg裂解物中检测到LC3A/B。
標靶描述
观测分子量〜15 kDa;计算分子量14.69 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆抗体IgG2a,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1