抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
HP6017, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FCGR2B(2213)
特異性
人 IgG Fc 片段。ELISA特异性:(Hamilton et al.,1987)
人IgG亚类1 100%
人IgG 亚类2 100%
人IgG 亚类3 100%
人IgG亚类 4 100%
人IgG Pan 100%
人IgG Fc 100%
人IgG Fab .12%
等电聚焦: 平均pI8.0
人IgG亚类1 100%
人IgG 亚类2 100%
人IgG 亚类3 100%
人IgG亚类 4 100%
人IgG Pan 100%
人IgG Fc 100%
人IgG Fab .12%
等电聚焦: 平均pI8.0
免疫原
表位:Fc片段
應用
使用经验证可用于ELISA、RIA &WB的小鼠抗人IgG抗体,克隆HP6017,Fc检测人IgG。
可用作人IgG Fc的捕获抗体和检测抗体(Papadea et al., 1985; Hamilton, et al., 1987)。
ELISA
放射免疫测定(RIA)
免疫印迹。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
ELISA
放射免疫测定(RIA)
免疫印迹。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
片段特异性二抗
片段特异性二抗
研究类别
二抗&对照抗体
二抗&对照抗体
聯結
替代品:CBL102
外觀
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。 0.02 M PB,0.25 M NaCl,含0.1%叠氮化钠,pH=7.6中的液体。
儲存和穩定性
以未稀释的等分试样保存于2-8°C下12个月。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 197(9), 3575-3585 (2016-09-28)
It has been difficult to translate promising results from DNA vaccination in mice to larger animals and humans. Previously, DNA vaccines encoding proteins that target Ag to MHC class II (MHC-II) molecules on APCs have been shown to induce rapid
PLoS pathogens, 17(2), e1009283-e1009283 (2021-02-04)
The frequent overexpression of CD46 in malignant tumors has provided a basis to use vaccine-lineage measles virus (MeV) as an oncolytic virotherapy platform. However, widespread measles seropositivity limits the systemic deployment of oncolytic MeV for the treatment of metastatic neoplasia.
Biotechnology and bioengineering, 112(12), 2624-2629 (2015-06-03)
Monoclonal antibodies (mAbs) that bind and neutralize human pathogens have great therapeutic potential. Advances in automated screening and liquid handling have resulted in the ability to discover antigen-specific antibodies either directly from human blood or from various combinatorial libraries (phage