製造商/商標名
Specialty Media
EmbryoMax®
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
外觀
成分 | g/L | |
---|---|---|
胞苷 | 0.73 | |
鸟苷 | 0.85 | |
尿苷 | 0.73 | |
腺苷 | 0.8 | |
胸苷 | 0.24 |
液体
儲存和穩定性
在-20°C下可保存长达1年。
法律資訊
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°C)
Not applicable
实验方案
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.