主要文件
BX0212
Supelco
Benzene
OmniSolv®
别名:
Benzene, Benzine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6
CAS号:
分子量:
78.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
200-753-7
化驗:
≥99.7% (GC)
技術:
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
80.1 °C/1013 hPa
蒸汽壓力:
101 hPa ( 20 °C)
蒸汽壓力
101 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
OmniSolv®
化驗
≥99.7% (GC)
形狀
liquid
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.03% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤2 ppm
顏色
APHA: ≤10
bp
80.1 °C/1013 hPa
mp
5.5 °C
轉變溫度
flash point -11 °C
溶解度
1.88 g/L
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤280 nm
紫外吸收
λ: 280 nm Amax: ≤1.00
λ: 290 nm Amax: ≤0.15
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 330 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI 密鑰
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
應用
OmniSolv®
準備報告
Product filtered through a 0.2 μm filter
分析報告
Assay (GC)99.7% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 280 nm1.00AU maxUV Abs. at 290 nm0.15AU maxUV Abs. at 300 nm0.05AU maxUV Abs. at 330 nm0.01AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Cut-off280nm maxWater (H2O)0.03% max
法律資訊
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
12.2 °F
閃點(°C)
-11 °C
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1