主要文件
ABT1760
Sigma-Aldrich
抗-磷酸-VE-钙黏着蛋白(Tyr685)
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Cadherin-5, Tyr685-phosphorylated, 7B4 antigen, Tyr685-phosphorylated, CD144, Tyr685-phosphorylated, Vascular endothelial cadherin, Tyr685-phosphorylated, VE-Cad, Tyr685-phosphorylated, VE-cadherin, Tyr685-phosphorylated
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
phosphorylation (pTyr685)
基因資訊
human ... CDH5(1003)
一般說明
钙黏着蛋白-5(UniProt P33151;也称为7B4抗原,CD144,血管内皮钙黏着蛋白,VE-Cad,VE-钙黏着蛋白)由人的CDH5基因(基因ID 1003)编码。钙黏着蛋白(钙依赖性粘附)是1型跨膜蛋白,在组织中形成黏着连接并在介导细胞粘附中起重要作用。钙黏着蛋白的前缀指定了其组织关联性。血管内皮钙黏着蛋白(VE-钙黏着蛋白)是血管内皮细胞(EC)之间的内皮粘附连接的跨膜成分,在内皮完整性和控制血管通透性中起关键作用。VEGF诱导的血管通透性的一种特征是Src家族激酶(SFK)使VE-钙黏着蛋白磷酸化,这导致VE-钙黏着蛋白内在化和粘附连接的不稳定。同样,VE-钙黏着蛋白的过表达显示在体外降低了内皮单层的通透性。据报告,显性负性Csk过表达引起的SFK激活导致人皮肤毛细血管内皮细胞(HDMEC)中酪氨酸658、685和731处的VE-钙黏着蛋白磷酸化,而不会影响HDMEC单层通透性。另一方面,组成型活性Src的表达促进酪氨酸658和731上的VE-钙黏着蛋白磷酸化并降低屏障功能,这表明除了VE-钙黏着蛋白酪氨酸磷酸化外,还需要同时发生信号事件来促进对炎症介质或生长因子的屏障通透性。VE-钙黏着蛋白最开始是由一个信号肽(a.a.1-24)和前肽(aa25-45)序列产生,将其去除会产生成熟蛋白,该蛋白具有一个大的胞外域(a.a.46-599)和五个钙黏着蛋白重复序列(a.a.46-149、150-256、257-371、372-476、477-593),随后是跨膜片段(a.a.600-620)的和胞质域(a.a.621-784)。
特異性
该兔多克隆抗体的靶标特异性已通过在蛋白质印迹应用中的免疫原肽阻断得到验证。目标VE-钙黏着蛋白磷酸酪氨酸残基的编号变化取决于是否包括N末端信号肽序列和前肽序列,以及特定编号所基于的种类和剪接的亚型。该兔多克隆抗体的靶标pTyr检测对应于人剪接亚型1前体/成熟序列的pTyr685/pTyr638(UniProt P33151-1),人剪接亚型2前体/成熟序列的pTyr570/pTyr523(UniProt P33151-2),牛前体/成熟序列的pTyr685/pTyr640(UniProt Q6URK6)和猪前体/成熟序列的pTyr684/pTyr40(UniProt O02840)。小鼠,大鼠或鸡的VE-钙黏着蛋白序列中不存在等效的靶位点序列。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人VE-钙黏着蛋白亚型1前体序列的磷酸化Tyr685周围的序列。
表位:胞质域
應用
研究类别
细胞结构
肽抑制分析:在蛋白质印迹应用中,通过免疫原肽阻断验证了代表性批次的靶标特异性。用免疫原肽而不是相应的非磷酸化肽预阻断抗体会阻止目标条带的检测。
该兔多克隆抗磷酸VE-钙黏着蛋白(Tyr685),目录号ABT1760经验证可用于免疫原肽阻断的蛋白质印迹,以检测VE-钙黏着蛋白酪氨酸685的磷酸化。
品質
通过蛋白质印迹对HUVEC裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体可在10 µg的HUVEC裂解液中检测到VE-钙黏着蛋白pTyr685磷酸化。
標靶描述
观察值〜130 kDa。由于糖基化,目标条带大小大于计算分子量82.58/69.55 kDa(人成熟亚型1/2)、87.53/74.50 kDa(人亚型1/2前体)、82.80/87.47 kDa(牛成熟亚型/前体)和82.45/87.55 kDa(猪成熟亚型/前体)。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
亲和纯化。
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1