产品名称
抗β III型微管蛋白抗体, Chemicon®, from rabbit
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Chemicon®
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Tubb3(22152)
特異性
βIII 微管蛋白。 抗体通过蛋白质印迹识别小鼠脑裂解液的 〜50 kDa 的条带。通过蛋白质印迹表明与 3T3 细胞裂解液无反应。
预计该抗体将与大多数哺乳动物物种反应。
免疫原
来自人 βIII 微管蛋白的合成肽。
應用
抗 βIII 微管蛋白抗体是抗 βIII 微管蛋白的抗体,可用于 WB。
研究子类别
神经 & 胶质标志物
神经丝 & 神经元代谢
神经 & 胶质标志物
神经丝 & 神经元代谢
研究类别
神经科学
神经科学
蛋白质印迹:小鼠脑裂解液中使用浓度为 0.05-0.1 μg/mL。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
品質
经过测试
外觀
免疫亲和纯化
含 0.1% 叠氮化钠的 PBS 溶液。
形式:纯化的
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8° 以未稀释的等分试样可保存 6 个月。
其他說明
请参考特定批次的数据表。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Generation of the SCN1A epilepsy mutation in hiPS cells using the TALEN technique.
Chen, W; Liu, J; Zhang, L; Xu, H; Guo, X; Deng, S; Liu, L; Yu, D; Chen, Y; Li, Z
Scientific Reports null
Oscar Diaz-Horta et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 96(11), 1227-1238 (2018-10-04)
RIPOR2 (previously known as FAM65B) localizes to stereocilia of auditory hair cells and causes deafness when its function is disturbed by mutations. Here, we demonstrate that during the morphogenesis of the hair cell bundle, absence of Ripor2 affects the orientation
Victoria M Ho et al.
Molecular and cellular neurosciences, 61, 1-12 (2014-05-03)
AMPA-type glutamate receptors mediate fast, excitatory neurotransmission in the brain, and their concentrations at synapses are important determinants of synaptic strength. We investigated the post-transcriptional regulation of GluA2, the calcium-impermeable AMPA receptor subunit, by examining the subcellular distribution of its
Antoine G Almonte et al.
Journal of neurochemistry, 124(1), 109-122 (2012-11-02)
Protease-activated receptor-1 (PAR1) is an unusual G-protein coupled receptor (GPCR) that is activated through proteolytic cleavage by extracellular serine proteases. Although previous work has shown that inhibiting PAR1 activation is neuroprotective in models of ischemia, traumatic injury, and neurotoxicity, surprisingly
商品
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.