材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質等級
描述
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore™
Millipore
參數
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直徑
90 mm
過濾器直徑
90 mm
厚度
150 μm
重量法萃取物
4%
折射率
n/D 1.51
基質
MF-Millipore™
孔徑
0.8 μm pore size
82 % porosity
起泡點
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
- MF-Millipore®混合纤维素酯膜过滤器非常适合生物和环境监测应用。
- 兼容环氧乙烷、γ射线照射和高压灭菌方法。
- 白色过滤器可提供网格表面。
不含Triton™表面活性剂的MF-Millipore™滤膜与标准MF-Millipore过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
應用
- 空气监测
- 颗粒监测
- 颗粒去除
- 生物测定
- 微塑料
特點和優勢
- 兼容环氧乙烷、γ射线照射和高压灭菌方法
- 白色过滤器可提供网格表面
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3