材料
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore™
Millipore
參數
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
過濾器直徑
25 mm
厚度
150 μm
重量法萃取物
4%
顏色
white
折射率
n/D 1.51
基質
MF-Millipore™
孔徑
0.8 μm pore size
82 % porosity
容量
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
起泡點
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
- MF-Millipore混合纤维素酯膜滤器特别适合生物和环境监控应用。
- 兼容环氧乙烷、γ射线照射和高压灭菌方法。
- 白色过滤器具有带网格的表面。
MF-Millipore™膜滤器由醋酸纤维素和硝酸纤维素的生物惰性混合物制成。不含 Triton™ 表面活性剂的 MF-Millipore 过滤器与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
This 25 mm MF-Millipore membrane is composed of mixed cellulose membrane & has a 0.8 um pore size. With biologically inert mixtures of cellulose acetate & cellulose nitrate, MF-Millipore membranes are widely used in analytical/research applications.
應用
- 空气监测
- 颗粒监测
- 颗粒去除
- 生物测定
- 微塑料
特點和優勢
- 多功能过滤器
- 有各种孔径
- 兼容环氧乙烷、γ射线照射和高压灭菌方法。
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3