主要文件
8.40092
Sigma-Aldrich
左旋肉碱
for synthesis
别名:
左旋肉碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15NO3
CAS号:
分子量:
161.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
208-768-0
NACRES:
NA.22
产品名称
左旋肉碱, for synthesis
品質等級
形狀
crystals
自燃溫度
>365 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6.5-8.5 (50 g/L in H2O)
mp
190-195 °C (decomposes)
溶解度
800 g/L
密度
0.64 g/cm3
體積密度
636 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
PHIQHXFUZVPYII-UHFFFAOYSA-N
應用
  • L-carnitine supplementation in recovery after exercise:本文评估左旋肉碱提高运动后恢复能力的功效,突出它在能量代谢和肌肉恢复中的作用(Fielding et al., 2018)。
  • Potential role of L-carnitine in autism spectrum disorder:研究L型肉碱的代谢途径调控如何有利于自闭症谱系障碍患者,揭示干预治疗的新方法(Kępka et al., 2021)。
  • L-carnitine and acylcarnitines: mitochondrial biomarkers for precision medicine:研究讨论L-肉碱和酰基肉碱在线粒体功能中的重要作用,建议可将它们用作精准医学方法中的标志物(McCann et al., 2021)
分析報告
含量测定(HPLC₄,以无水物计): ≥ 98.0 %
比旋光度[α²0/D(水中c=10):-32.0 - -29.0 °
水分(KF): ≤ 4.0 %
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3