主要文件
8.15111
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminobenzophenone
for synthesis
别名:
4,4′-Diaminobenzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H12N2O
CAS号:
分子量:
212.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
242-246 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,14-15H2
InChI 密鑰
ZLSMCQSGRWNEGX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3