Merck
B9750
Sigma-Aldrich
3,3',4,4'-二苯甲酮四甲酸二酐
98%
别名:
3,3',4,4'-苯甲酮四羧酸酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H6O7
CAS号:
分子量:
322.23
Beilstein:
761777
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽密度
1.4 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 0 °C)
化驗
98%
形狀
powder
自燃溫度
975 °F
expl. lim.
16 %
mp
218-222 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)C(=O)c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C17H6O7/c18-13(7-1-3-9-11(5-7)16(21)23-14(9)19)8-2-4-10-12(6-8)17(22)24-15(10)20/h1-6H
InChI 密鑰
VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二苯甲酮-3,3',4,4'-四羧酸是由二苯甲酮水解生成的,它可以通过Ac2O(摩尔比为 4:1 的酸)处理转化为二酐。二酐用于合成聚酰亚胺,由于二酐中存在酮基和羰基,因此本质上具有高度柔性。酮基和羰基增加了酰亚胺环之间的间距,从而提高了溶解度和可加工性。
應用
用于合成聚酰亚胺。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Armarego WLF and Chai C
Purification of Laboratory Chemicals (2012)