主要文件
8.14479
Sigma-Aldrich
Samarium
powder for synthesis
别名:
Samarium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sm
CAS号:
分子量:
150.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141612
酶委員會索引編號:
231-128-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
1072 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Sm]
InChI
1S/Sm
InChI 密鑰
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (on Sm): ≥ 99.7 %
Identity (ICP-OES): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2 - Water-react 3
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3