Key Documents
8.14364
Sigma-Aldrich
Didecyldimethylammonium chloride
(50% solution in 2-propanol/water 2:3) for synthesis
别名:
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride, DDAC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352107
品質等級
形狀
liquid
效力
658 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
6.5-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
88 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 29 °C
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
分析報告
Assay (argentometric): 50.0 - 55.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
84.2 °F
閃點(°C)
29 °C