主要文件
64402
Sigma-Aldrich
Arquad® 2HT-75
别名:
二氢化脂二甲基氯化铵, 二甲基双十八烷基氯化铵,同系物混合物, 季铵盐-18
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
NACRES:
NA.22
雜質
8-12% water
品質等級
pH值
6-9 (5% in isopropanol/water 1:1)
一般說明
Arquad® 2HT-75或di(氢化牛脂)二甲胺盐酸盐是一种阳离子型表面活性剂,在各种化学工业中用作乳化剂、发泡剂和润湿剂等。它还用于与阴离子形成络合物(具有极低的水溶性),产生絮凝、离子交换和脱色等特性,这些特性可应用于各种应用中,包括水处理、糖精炼和有机粘土合成。
應用
Arquad® 2HT-75可用作制备纳米复合材料的分散剂,以降低聚合物与填料之间的表面张力。由于毒性比其他常用的表面活性剂小,它还用于开发具有生物活性的有机粘土。
法律資訊
Arquad is a registered trademark of Akzo Nobel Chemicals B.V.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
77.0 °F - closed cup
閃點(°C)
25 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Structural characterisation of Arquad 2HT-75 organobentonites: surface charge characteristics and environmental application
Sarkar B, et al.
Journal of Hazardous Materials, 195, 155-161 (2011)