主要文件
8.03248
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitroaniline
for synthesis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.001 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
powder
自燃溫度
>365 °C
pH值
7 (1 g/L in H2O)
bp
>300 °C (decomposes)
mp
177-180 °C
轉變溫度
flash point 224 °C
溶解度
1 g/L
體積密度
800 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
435.2 °F
閃點(°C)
224 °C