Key Documents
8.02528
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) acetylacetonate
for synthesis
别名:
Cobalt(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)cobalt(III), Tris(2,4-pentanedionato)cobalt(III)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H21CoO6
CAS号:
分子量:
356.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
244-527-6
NACRES:
NA.22
品質等級
mp
196-202 °C (decomposition)
溶解度
3 g/L
體積密度
830 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
分析報告
Assay at Co: ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3