主要文件
1.02536
Supelco
六水合硝酸钴(II)
for analysis EMSURE®
别名:
六水合硝酸钴(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Co(NO3)2 · 6 H2O
CAS号:
分子量:
291.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-402-1
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (potentiometry)
形狀
solid
效力
691 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.2% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfate)
pH值
4.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
57 °C
密度
1.87 g/cm3 at 20 °C
體積密度
800 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Co+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI 密鑰
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析報告
含量测定(电位滴定法): ≥ 99.0 %
水溶液:通过测试
氯化物(Cl): ≤ 0.005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
Cu(铜): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
Mn(锰): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
Zn(锌): ≤ 0.005%
不会被硫化铵沉淀的物质(以硫酸盐计): ≤ 0.2 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3