蒸汽壓力
<1 Pa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
410 °C
效力
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
4-7.5 (23 °C, 100 g/L in H2O)
bp
125-127 °C/3 hPa
mp
54-57 °C
轉變溫度
flash point 152 °C
溶解度
3740 g/L
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCC#CCO
InChI
1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2
InChI 密鑰
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
305.6 °F - closed cup
閃點(°C)
152 °C - closed cup