主要文件
672159
Sigma-Aldrich
尿激酶底物III,荧光
Suitable for the quantitative direct fluorescent assay of urokinase.
别名:
尿激酶底物III,荧光, Z-GGR-AMC,HCl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H33N7O7 · xHCl
分子量:
579.60 (free base basis)
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.54
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
顏色
white to off-white
溶解度
ethanol: soluble
water: soluble
螢光
λex 365-380 nm
λem 430-460 nm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
适用于尿激酶活性的直接荧光定量检测。也可用作纤溶酶原激活剂的底物。
适用于尿激酶的直接荧光定量检测。也可用作纤溶酶原激活剂的底物。
生化/生理作用
主要靶标
尿激酶的直接荧光定量分析
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
序列
Z-Gly-Gly-Arg-AMC, HCl
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。
其他說明
Green, C.D.J.1986.Thromb.Res.44, 849.
Walker, B., and Elmore, D.T. 1984.Thromb.Res.34, 103.
O’Donnel-Tormey, J., and Quigley, J.P. 1983.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 80, 344.
Lottenberg, R., et al. 1981.Methods Enzymol.80, 341.
Pierzchala, P.A., et al. 1979.Biochem.J.183, 555.
Strauss, A.W., et al. 1979.Proc.Natl.Acad.Sci. USA76, 4225.
Zimmerman, M., et al. 1978.Proc.Natl.Acad.Sci. USA75, 750.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1