主要文件
570250
Sigma-Aldrich
STO-609
A cell-permeable and reversible naphthoyl fused benzimidazole compound that acts as a highly selective, potent, ATP-competitive inhibitor of Ca2+/CaM-KK.
别名:
STO-609, 7H-苯并[de]苯并咪唑[2,1-a]异喹啉-7-酮-3--羧酸醋酸酯,7-氧代-7H-苯并咪唑[2,1-a]苯并[de]异喹啉-3-羧酸醋酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H10N2O3 · xC2H4O2
CAS号:
分子量:
314.29 (free base basis)
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 10 mg/mL
0.1 M NaOH: 20 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C19H10N2O3/c22-18-13-5-3-4-10-11(19(23)24)8-9-12(16(10)13)17-20-14-6-1-2-7-15(14)21(17)18/h1-9H,(H,23,24)
InChI 密鑰
MYKOWOGZBMOVBJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种细胞渗透性和可逆的萘甲酰融合苯并咪唑化合物,作为Ca2+/钙调蛋白依赖性蛋白激酶激酶(CaM KK)的高选择性、有效的ATP竞争性抑制剂[CaM KKα和CaM KKβ亚型的IC50分别为120 ng/ml和40 ng/ml]。据报道与CaM KK的催化结构域结合,并抑制自身磷酸化。对CaM-KII、MLCK(IC50 ~10 µg/ml)、CaM-KI、CaM-KIV、PKA、PKC和p42-MAP激酶(IC50 >10 µg/ml)活性无显著影响。据报道,它还能抑制AMP活化蛋白激酶(AMPK)的磷酸化。
一种细胞渗透性和可逆的萘甲酰融合苯并咪唑化合物,作为Ca2+/钙调蛋白依赖性蛋白激酶激酶(CaM KK)的高选择性、有效的ATP竞争性抑制剂[CaM KKα和CaM KKβ亚型的IC50分别为120 ng/ml和40 ng/ml]。结合CaM KK的催化结构域,并抑制自身磷酸化。不显著影响CaM KII、MLCK(IC50=~10 µg/ml)、CaM KI、CaM KIV、PKA、PKC和p42 MAP激酶(IC50 >10 µg/ml)的活性。据报道,它还能抑制AMP活化蛋白激酶(AMPK)的磷酸化。
生化/生理作用
Cell permeable: yes
主要靶标
CaM-KKα
产物与ATP竞争。
可逆性:是
靶标IC50:对于CaM KKα和CaM KKβ亚型分别为120 ng/ml和40 ng/ml
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
準備報告
可能需要升温才能在DMSO中完全溶解。
其他說明
Levine, Y., et al. 2007.J. Biol. Chem.282, 20351.
Tokumitsu, H., et al. 2003.J. Biol. Chem.278, 10908.
Tokumitsu, H., et al. 2002.J. Biol. Chem.277, 15813.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1