主要文件
528175
Sigma-Aldrich
纤溶酶原,来源于人血浆
别名:
纤溶酶原,来源于人血浆
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
生物源
human plasma
品質等級
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
比活性
≥120 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
溶解度
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
来自人血浆的天然纤溶酶原。含有790个氨基酸残基的单链糖蛋白。在正常血浆中发现浓度约12 mg/100 ml。丝氨酸蛋白酶纤溶酶的无活性前体。通过在Arg560处裂解将纤溶酶原转化为活性蛋白酶。
来自人血浆的天然纤溶酶原。纤溶酶原是在正常血浆中发现的单链糖蛋白,浓度约为每分升12 mg,是丝氨酸蛋白酶纤溶酶的无活性前体。
警告
毒性:刺激性(B)
單位定義
一个单位定义为在 37°C,pH 8.0 下,30分钟内水解1 µ摩尔N-甲苯磺酰基-精氨酸乙酯的酶量。
外觀
从20 mM Tris-HCl,2 mM EDTA,pH 7.5中冻干。
準備報告
由经认证测试对 HBsAg 以及 HIV 和 HCV 抗体阴性的血浆制制备而成。
重構
复溶后,等分并冷冻长期保存(-20°C),或冷藏(4°C)短期保存。贮备液在4°C下可稳定长达1周,在-20°C下可稳定长达2个月。
其他說明
Sun, Z., et al. 2002.Biochim.Biophys.Acta1596, 182.
Robbins, K.C., et al. 1967.J. Biol. Chem.242, 2333.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3