一般說明
纤溶酶原是纤溶酶的无活性前体。 纤溶酶原通过主要激活纤溶酶纤溶(溶栓)活性的组织型纤溶酶原激活物 (tPA) 或与细胞外基质重塑和细胞迁移相关的尿激酶纤溶酶原激活物 (uPA) 的作用而被激活。
纤溶酶原由定位于人类染色体 6q26-27 的基因编码。编码的蛋白具有前导序列、kringle 和蛋白酶结构域。
纤溶酶原由定位于人类染色体 6q26-27 的基因编码。编码的蛋白具有前导序列、kringle 和蛋白酶结构域。
生化/生理作用
纤溶酶可溶解血凝块的纤维蛋白,在其他多种过程包括胚胎发育、组织重塑、肿瘤侵袭和炎症中起蛋白水解因子的作用。它能裂解纤维蛋白/纤维蛋白原和凝血因子 Ⅴ/Ⅴa 和 Ⅷ/Ⅷa。并通过裂解无活性的酶原激活基质金属蛋白酶。纤溶酶还参与一些生长因子的激活,如血管内皮生长因子 (VEGF)、转化生长因子 β (TGF-β) 等。
外觀
用含有2mM EDTA的20mM Tris-HCl(pH 值为 7.5)冻干。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Three-dimensional micropatterning of bioactive hydrogels via two-photon laser scanning photolithography for guided 3D cell migration.
Lee SH, et al.
Biomaterials, 29, 2962-2968 (2008)
Plasmin activates the lymphangiogenic growth factors VEGF-C and VEGF-D.
McColl BK, et al.
The Journal of Experimental Medicine, 198, 863-868 (2003)
Genetic linkage between lipoprotein (a) phenotype and a DNA polymorphism in the plasminogen gene.
Drayna D T, et al.
Genomics, 3(3), 230-236 (1988)
Minor Role of Plasminogen in Complement Activation on Cell Surfaces.
Hyvarinen S and Jokiranta TS
PLoS ONE, 10, e0143707-e0143707 (2015)
Nitrosothiol formation catalyzed by ceruloplasmin. Implication for cytoprotective mechanism in vivo.
Inoue K, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274, 27069-27075 (1999)