主要文件
527621
Sigma-Aldrich
纤溶酶,来源于人血浆
别名:
纤溶酶,来源于人血浆
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
描述
Merck USA index - 14, 7520
品質等級
形狀
liquid
比活性
≥5 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
来自人血浆的天然纤溶酶。催化肽类、精氨酸和赖氨酸酯水解,并将纤维蛋白转化为可溶性产物。
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在 25°C,pH 7.8 下,每分钟水解 1.0 µ mol N-tosyl-Gly-Pro-Lys-pNA的酶量。
外觀
在100 mM磷酸钠,1 mM 6-氨基己酸,25%甘油,pH值7.3中。
準備報告
由经认证测试对 HBsAg 以及 HIV 和 HCV 抗体阴性的血浆制制备而成。
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
其他說明
Federici, A.B., et al. 1993.Blood 81, 720.
Hoffmann, J.J., and Janssen, W.C.1992.Thromb.Res. 67, 711.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
J J Hoffmann et al.
Thrombosis research, 67(6), 711-719 (1992-09-15)
The mechanisms by which thrombolytic agents affect platelet function are not yet elucidated. The aim of the present study was to investigate the effects of plasmin, generated by thrombolytic agents in plasma, on platelet glycoproteins (GP) Ib and IIb/IIIa. Platelet-rich
A B Federici et al.
Blood, 81(3), 720-725 (1993-02-01)
The behavior of plasma von Willebrand factor (vWF) in patients with acute leukemia (n = 5), decompensated cirrhosis (n = 10), and acute pancreatitis (n = 5) was investigated to evaluate whether the systemic proteolytic states associated with these diseases