Key Documents
516567
Sigma-Aldrich
PPARβ/δ拮抗剂,GSK3787
The PPARβ/δAntagonist II, PT-S58, also referenced under CAS 188591-46-0, controls the biological activity of PPARβ/δ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
别名:
PPARβ/δ拮抗剂,GSK3787, 4-氯-N-(2-((5-三氟甲基)-2-吡啶基)磺酰基)乙基)苯甲酰胺,PPARβ拮抗剂I,PPARδ拮抗剂I
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12ClF3N2O3S
分子量:
392.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C15H12ClF3N2O3S/c16-12-4-1-10(2-5-12)14(22)20-7-8-25(23,24)13-6-3-11(9-21-13)15(17,18)19/h1-6,9H,7-8H2,(H,20,22)
InChI 密鑰
JFUIMTGOQCQTPF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种可渗透细胞且可口服的吡啶砜化合物,可作为选择性的高亲和力PPARβ(PPARδ)配体(PPAR配体移位试验中的IC50=针对人PPARβ的200 nM和针对PPARα或PPAR的γ>10 µM),并通过在Cys249处共价修饰PPARβ有效拮抗在体外培养物中(对CV-1细胞中2 nM GW501516诱导的报告基因转录IC50=126 nM)和在小鼠体内(通过10 mg/kg GSK3787结肠上皮中分别抑制10 mg/kg GW0742诱导的AdrpAngptl4 mRNA上调的82%和71%;p.o.)激动剂诱导的但不是基础的PPARβ转录活性。还显示GSK3787对PPARγ表现出较弱的激动活性(比基础水平增加1 µM GSK3787的1.2倍),并且从进一步刺激(在存在或不存在1 µM GSK3787的情况下,分别为基础0.3 M µGW1929的1.5 倍和3.5倍)中有效地阻断了更有效的激动剂GW1929(目录号370695)。
一种可渗透细胞的吡啶砜,可作为选择性的高亲和力PPARβ(PPARδ)配体(PPAR配体移位试验中的IC50=针对人PPARβ的200 nM和针对PPARα或PPARγ的>10 µM),并通过在Cys249处共价修饰PPARβ有效拮抗在体外培养物中(CV-1细胞中IC50=126 nM)和在小鼠体内(结肠上皮中分别抑制10 mg/kg GW0742诱导的AdrpAngptl4 mRNA上调的82%和71%);10 mg/kg GSK3787;p.o.)激动剂诱导的但不是基础的PPARβ转录活性。还显示GSK3787对PPARγ表现出较弱的激动活性(比基础水平增加1 µM GSK3787的1.2倍),并且从进一步刺激(在存在或不存在1 µM GSK3787的情况下,分别为基础0.3 M µGW1929的1.5 倍和3.5倍)中有效地阻断了更有效的激动剂GW1929(目录号370695)。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Palkar, P.S., et al. 2010.Mol.Pharmacol.78, 419.
Shearer, B,G., et al. 2010.J. Med. Chem.53, 1857.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3