化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(Nc2cc(ccc2)[N+](=O)[O-])c1c(ccc(c1)C(=O)O)Cl
InChI
1S/C13H9ClN2O6S/c14-11-5-4-8(13(17)18)6-12(11)23(21,22)15-9-2-1-3-10(7-9)16(19)20/h1-7,15H,(H,17,18)
InChI 密鑰
IIJQJWNGBILZCU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
792949是首个线粒体柠檬酸转运蛋白(CTP)的纯竞争性抑制剂,在1mM时产生85%的柠檬酸转运抑制。
线粒体柠檬酸转运蛋白(CTP)的竞争性抑制剂。在1 mM时表现出85%的抑制。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Aluvila, S., et al. 2010.Mol.Pharmacol.77, 26.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3