主要文件
345757
Sigma-Aldrich
抗神经节苷脂GM₁兔pAb
liquid, Calbiochem®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
liquid
不包含
preservative
物種活性(以同源性預測)
all
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
兔多克隆抗体以未稀释的血清形式提供。识别神经节苷脂GM1
抗神经节苷脂GM₁,兔多克隆,识别神经节苷脂GM₁。与去唾液酸-GM₁略有交叉反应。ELISA和TLC免疫印迹。
识别神经节苷脂GM1。与去唾液酸-GM1略有交叉反应。注意:IB是指TLC-IB。
免疫原
纯化牛神经节苷脂GM₁
應用
ELISA(见注释)
TLC免疫印迹(1:1000,比色法)
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
未稀释的血清。
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
其他說明
Yoshino, H., et al. 1993.J. Neurochem.61, 658.
Kusunoki, S., et al. 1987.Neurology37, 1795.
与去唾液酸-GM1略有交叉反应。不与其他碳水化合物表位发生交叉反应。产品不得用于动物治疗、体内研究或与牲畜的任何其他接触程序。据报道,该抗体也可用于ELISA。最佳工作稀释度由与测定条件相关的变量决定。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1