主要文件
MAB5606Z
Sigma-Aldrich
抗-GD1a神经节苷脂抗体,克隆GD1a-1(不含叠氮化物)
clone GD1a-1, from mouse
别名:
GD1a Ganglioside
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GD1a-1, monoclonal
物種活性
bovine, human, fish, mouse, rat
物種活性(以同源性預測)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
同型
IgG1κ
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
神经节苷脂是含唾液酸的寡糖基神经酰胺。德国科学家Ernst Klenk在1942年使用术语神经节苷脂来指从神经节中分离的脂质。神经节苷脂根据每分子唾液酸残基的数量进行分组,GM神经节苷脂含有一个唾液酸残基、GD神经节苷脂含有两个、GT含有三个、GQ含有四个唾液酸残基。糖脂占哺乳动物脑聚糖的>80%,神经节苷脂是神经细胞中的主要聚糖。在数百种神经节苷脂结构中,GM1a、GD1a、GD1b和GT1b占人脑中神经节苷脂的97%。这四个神经节苷脂共享相同的中性四糖核心(Galβ1-3GalNAcβ1-4Galβ1-4Glcβ1-1′Cer),但它们的唾液酸残基彼此不同。GM1a和GD1b在内部半乳糖上分别包含一个或两个唾液酸,在末端半乳糖上不包含唾液酸。St3gal2和St3gal3基因产物(分别为ST3Gal-II和ST3Gal-III唾液酸转移酶)在很大程度上负责GM1a和GD1b的神经节苷脂末端α2-3唾液酸化,从而在大脑中产生GD1a和GT1b。St3gal2-null小鼠的大脑GD1a和GT1b约为野生型小鼠的一半,而St3gal2/3-double-null小鼠的GD1a和GT1b水平低于野生型小鼠的5%。St3gal2/3-double-null小鼠断奶时体重是野生型小鼠的一半,并表现出早期后肢反射异常。
特異性
GD1a神经节苷脂。该抗体对GalNAc-GD1a和GT1aα显示出约10%的反应性。优先结合腹根和坐骨神经横截面中的运动有髓纤维。
免疫原
KLH偶联的GD1a神经节苷脂。
應用
免疫组织化学分析:一个代表性批次以1:50稀释度在人前列腺组织中检测到GD1a神经节苷脂。
ELISA分析:通过ELISA分析确定一个代表性批次的靶标特异性(Gong,Y.,et al.(2002).Brain.125(Pt 11):2491-2506)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次在野生型和St3gal2/3-double-null小鼠的新鲜冷冻中矢状脑切片中检测到GD1a免疫反应性(Sturgill,E.R.,et al.(2012).Glycobiology.22(10):1289-1301)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次使用自由浮动切片在不同的鱼脑区域中检测到GD1a免疫反应性(Viljetić,B.,et al.(2012).Biochim Biophys Acta.1820(9):1437-1443)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次通过荧光和非荧光免疫组织化学在新鲜冷冻的人和大鼠脑切片中检测到GD1a(Gong,Y.,et al.(2002).Brain.125(Pt 11):2491-2506)。
免疫覆盖检测:一个代表性批次检测到牛脑GD1a以及人腹侧和背根神经节苷脂提取物中的GD1a(Gong,Y.,et al.(2002).Brain.125(Pt 11):2491-2506)。
抗GD1a神经节苷脂抗体,克隆GD1a-1(不含叠氮化物)是针对GD1a神经节苷脂的抗体,用于免疫组织化学(石蜡)和酶免疫测定(ELISA)。
研究子类别
发育神经科学
研究类别
神经科学
品質
通过免疫组织化学在人心脏组织中进行评估。
免疫组织化学分析:该抗体以1:50稀释度在人心脏组织中检测到GD1a神经节苷脂。
聯結
替代:MAB5606
外觀
在含有不含叠氮化物的PBS的缓冲液中纯化的小鼠单克隆IgG1κ抗体
形式:纯化
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在-20°C下可稳定保存1年。
处理建议: 收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Biosynthesis of the major brain gangliosides GD1a and GT1b.
Sturgill, ER; Aoki, K; Lopez, PH; Colacurcio, D; Vajn, K; Lorenzini, I; Majic, S; Yang et al.
Glycobiology null
Karin Säljö et al.
Glycobiology, 27(4), 291-305 (2016-12-10)
High expectations are held for human-induced pluripotent stem cells (hiPSC) since they are established from autologous tissues thus overcoming the risk of allogeneic immune rejection when used in regenerative medicine. However, little is known regarding the cell-surface carbohydrate antigen profile
Localization of major gangliosides in the PNS: implications for immune neuropathies.
Gong, Y; Tagawa, Y; Lunn, MP; Laroy, W; Heffer-Lauc, M; Li, CY; Griffin, JW; Schnaar, RL; Sheikh, KA
Brain null
Barbara Viljetić et al.
Biochimica et biophysica acta, 1820(9), 1437-1443 (2011-12-31)
Mono-, di- and trisialo gangliosides are major glycosphingolipids in the brain of higher vertebrates involved in lipid raft assembly. In contrast, the fish brain is abundant in polisialo-gangliosides, whose function is implicated in the modulation of repulsive and attractive intercellular