主要文件
MAB5608
Sigma-Aldrich
抗-GT1b神经节苷脂抗体
ascites fluid, clone GT1b-2b, Chemicon®
别名:
Anti-Ganglioside GT1b, GT1b Detection Antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GT1b-2b, monoclonal
物種活性
rat, human, mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG2b
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
特異性
GT1b神经节苷脂。染色脊髓根和周围神经中的有髓运动和感觉轴突。
免疫原
纯化GT1b神经节苷脂
應用
抗GT1b神经节苷脂抗体是用于IH的抗GT1b神经节苷脂抗体。
研究子类别
神经元&神经胶质标志物
研究类别
神经科学
外觀
液体。不含防腐剂。
腹水
儲存和穩定性
接收后,以未稀释的等分试样在-20°C下保存长达6个月。应避免反复冻/融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Localization of major gangliosides in the PNS: implications for immune neuropathies.
Gong, Y; Tagawa, Y; Lunn, MP; Laroy, W; Heffer-Lauc, M; Li, CY; Griffin, JW; Schnaar, RL; Sheikh, KA
Brain null
Byoungjae Kong et al.
Nature communications, 10(1), 185-185 (2019-01-16)
Membrane-disrupting agents that selectively target virus versus host membranes could potentially inhibit a broad-spectrum of enveloped viruses, but currently such antivirals are lacking. Here, we develop a nanodisc incorporated with a decoy virus receptor that inhibits virus infection. Mechanistically, nanodiscs