产品名称
苔藓抑素1, A macrocyclic lactone with antitumor properties.
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 1457
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
film
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white to colorless
溶解度
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O1[C@@]2([C@H](\C(=C\C(=O)OC)\C[C@H]1CC(OC(=O)C[C@@H](CC3O[C@@](CC4O[C@H](C\C(=C/C(=O)OC)\C4)\C=C\C2(C)C)(C(C(C3)OC(=O)C)(C)C)O)O)[C@H](O)C)OC(=O)\C=C\C=C\CCC)O
InChI
1S/C47H68O17/c1-10-11-12-13-14-15-39(51)62-43-31(22-41(53)58-9)21-34-25-37(28(2)48)61-42(54)24-32(50)23-35-26-38(59-29(3)49)45(6,7)46(55,63-35)27-36-19-30(20-40(52)57-8)18-33(60-36)16-17-44(4,5)47(43,56)64-34/h12-17,20,22,28,32-38,43,48,50,55-56H,10-11,18-19,21,23-27H2,1-9H3/b13-12+,15-14+,17-16+,30-20+,31-22+/t28-,32-,33+,34+,35?,36?,37?,38?,43+,46+,47-/m1/s1
InChI 密鑰
MJQUEDHRCUIRLF-BXOMOELISA-N
一般說明
生化/生理作用
蛋白激酶C
警告
重構
其他說明
Lorenzo, P.S., et al. 1999.Cancer Res.59, 6137.
Wang, Q.J., et al. 1999.J. Biol. Chem.274, 37233.
Wender, P.A., et al. 1998.Proc.Natl.Acad.Sci. USA95, 6624.
Matthews, S.A., et al. 1997.J. Biol. Chem.272, 20245.
Szallasi, Z., et al. 1994.Mol.Pharmacol.46, 840.
Berkow, R.L., and Kratt, A.S.1985.Biochem.Biophys.Res. Commun.3, 1109.
水污染物質分類(WGK)
WGK 3