主要文件
189732
Sigma-Aldrich
链霉亲和素,碱性磷酸酶结合物
This Streptavidin, Alkaline Phosphatase Conjugate is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunohistochemistry.
别名:
Alkaline phosphatase-streptavidin, Streptavidin conjugate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116133
NACRES:
NA.47
品質等級
形狀
liquid
包含
≤0.1% sodium azide as preservative
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
do not freeze
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
链霉亲和素通过改良的戊二醛方法与牛小肠中高度纯化的碱性磷酸酶偶联。对生物素、生物素化蛋白或生物素化蛋白具有特异性。
應用
ELISA(1:1000-1:2500)
免疫印迹(1:500-1:1250,比色;1:100-1:2500,化学发光)
免疫组织化学(1:100-1:300)
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在专有缓冲区中。
其他說明
合适的工作稀释度由与测定条件相关的变量决定。