主要文件
1.08641
Supelco
水检测贴剂N
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352401
NACRES:
NB.21
pH值
11 ( in H2O, suspension)
品質等級
密度
1.6 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
no temp limit
分析報告
水检测的适用性:符合
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3