主要文件
1.07865
Supelco
Strontium chloride hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
别名:
Strontium chloride hexahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl2Sr · 6H2O
CAS号:
分子量:
266.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-971-6
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
98.0-103.0% (complexometric)
形狀
solid
效力
1796 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.005% Insoluble matter
pH值
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
61 °C
溶解度
2058 g/L
密度
1.95 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1050 kg/m3
負離子痕跡
nitrate (NO3-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
正離子痕跡
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.05%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0002%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals: ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Sr](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
分析報告
Assay (complexometric): 99.0 - 103.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.0 - 7.0
Nitrate (NO₃): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.05 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Corresponds to ACS
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1