主要文件
1.07375
Supelco
Lead(II) acetate trihydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
Lead(II) acetate trihydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3COO)2Pb · 3 H2O
CAS号:
分子量:
379.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
206-104-4
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
99.5-102.0% (complexometric)
形狀
solid
效力
4665 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.01% Insoluble matter
pH值
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
75 °C
溶解度
443 g/L
密度
3.3 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1200 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Pb](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
聯結
Replaces: LX0120; LX0120-1; LX0120-11;
分析報告
Assay (complexometric): 99.5 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrite and Nitrate (as NO₃): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1