主要文件
1.07555
Supelco
Extran® MA 01
greener alternative
liquid, alkaline, concentrate
别名:
TM=["EXTRAN"] MA 01清洁剂,TM=["EXTRAN"] MA 01去污剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103206
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
<23.4 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
環保替代產品特色
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH值
12.94 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
>100 °C/1013 hPa
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
環保替代類別
儲存溫度
no temp limit
相关类别
一般說明
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。本品含生物可降解活性成分,为环保产品。点击此处以获取更多信息。
聯結
替代品:EX0993;EX0993-4
分析報告
pH 值(5 %;水):11.0 - 12.0
密度(d 20 °C/4 °C):1.065 - 1.075
发泡体积(5 %;水): ≥ 70 ml
法律資訊
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1