品質等級
環保替代產品特色
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH值
7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
100 °C
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
環保替代類別
儲存溫度
no temp limit
相关类别
一般說明
EXTRAN® MA 02是具有一致成分的可靠清洗剂。它是更环保的替代产品,用于清洁由碱敏感金属(如铝、锌和具有类似特性的合金)制成的器具。它也适用于由玻璃和石英制成的金属器具和精密测量装置,如滴管、移液器、细胞、血气分析仪和其他对腐蚀性洗涤剂敏感且很少有问题污染的医疗设备。
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。本产品环保,具有生物可降解活性成分。点击此处以获取更多信息。
應用
EXTRAN® MA 02可用作清洁剂,在超声波浴中清洁聚酯基材。
特點和優勢
- 可靠的结果
- 环保,具有可生物降解的活性成分
- 可靠的无残留清洁与验证支持
- 无毒
- 高度灵活且安全
聯結
替代品:EX0994; EX0994-4
分析報告
pH值(5 %;水):6-8
色度(d 20 °C/4 °C):1.057-1.067
发泡量(5 %;水): ≥ 80 ml
色度(d 20 °C/4 °C):1.057-1.067
发泡量(5 %;水): ≥ 80 ml
法律資訊
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1