主要文件
1.07558
Supelco
Extran® AP 11
greener alternative
powder, mildly alkaline
别名:
玻璃净化,清洗剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103206
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
solid
環保替代產品特色
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH值
11.3 (20 °C, 3 g/L in H2O)
體積密度
700 kg/m3
環保替代類別
儲存溫度
no temp limit
一般說明
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。本产品环保,具有生物可降解活性成分。点击此处以获取更多信息。
该产品与EX1001相同,具有相同的质量和质量标准。一些包装尺寸已变更,以提供全球统一的产品。
聯結
替代:EX1001-2
分析報告
鉴别:通过测试
pH值(1 %;水):11.5 - 12.5
发泡体积(5 %;水): ≤ 1 ml
堆密度:65 - 75 g/100 ml
法律資訊
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany