主要文件
1.02001
Supelco
Cadmium
coarse powder, for analysis and for filling reductors particle size about 0.3-1.6 mm EMSURE®
别名:
Cadmium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cd
CAS号:
分子量:
112.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141707
酶委員會索引編號:
231-152-8
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 394 °C)
品質等級
產品線
EMSURE®
形狀
solid
雜質
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.002% Cu (Copper)
≤0.005% Zn (Zinc)
≤0.01% Pb (Lead)
mp
321 °C
密度
8.6 g/cm3 at 22 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cd+2]
InChI
1S/Cd/q+2
InChI 密鑰
WLZRMCYVCSSEQC-UHFFFAOYSA-N
相关类别
聯結
Replaces: 2001-4; 2001; 2001-2
分析報告
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3