文件
1.02004
Supelco
Cadmium
granular, for analysis particle size about 3-6 mm EMSURE®
别名:
Cadmium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cd
CAS号:
分子量:
112.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141707
酶委員會索引編號:
231-152-8
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 394 °C)
品質等級
產品線
EMSURE®
形狀
solid
雜質
≤0.0005% Hg (Mercury)
≤0.001% Cu (Copper)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.001% Zn (Zinc)
≤0.005% Pb (Lead)
mp
321 °C
溶解度
insoluble 8.2 mg/L
密度
8.6 g/cm3 at 22 °C
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/Cd/q+2
InChI 密鑰
WLZRMCYVCSSEQC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Hg (Mercury): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3