100069
17-DMAG
A potent antitumor analog of 17-AAG that binds to the ATPase site of human Hsp90α with high affinity and displays excellent bioavailability and aqueous solubility.
别名:
17-DMAG, NSC 707545,17-脱甲氧基-17-N,N-二甲氨基乙氨基-格尔德霉素,HCl,17-N,N-二甲氨基乙氨基-17-脱甲氧基-格尔德霉素,HCl,17DMAG
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H48N4O8 · xHCl
CAS号:
分子量:
616.75 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
推荐产品
品質等級
化驗
≥95% (TLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
purple
溶解度
water: 10 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C32H48N4O8.ClH/c1-18-14-22-27(34-12-13-36(5)6)24(37)17-23(29(22)39)35-31(40)19(2)10-9-11-25(42-7)30(44-32(33)41)21(4)16-20(3)28(38)26(15-18)43-8;/h9-11,16-18,20,25-26,28,30,34,38H,12-15H2,1-8H3,(H2,33,41)(H,35,40);1H/b11-9-,19-10+,21-16+;/t18-,20+,25+,26+,28-,30+;/m1./s1
InChI 密鑰
DFSYBWLNYPEFJK-IHLRWNDRSA-N
一般說明
17-AAG(目录编号100068)的有效的抗肿瘤类似物,以高亲和力与人Hsp90α的ATPase位点结合(在NCI 60面板体外活性筛选中,GI50=51 nM(17-DMAG)和120 nM(17-AAG)),并显示出出色的生物利用度和水溶性。
17-AAG(目录编号100068)的细胞可渗透性,水溶性,有效的抗肿瘤类似物,以高亲和力与人Hsp90α的ATPase位点结合(在NCI 60-细胞面板体外活性筛选中,GI50=51 nM(17-DMAG)和120 nM(17-AAG))。
生化/生理作用
主要靶标
17-DMAG
17-DMAG
产物不与ATP竞争。
可逆:否
在NCI 60-细胞面板体外活性筛选中,GI50=51 nM(17-DMAG)和120 nM(17-AAG)
细胞渗透性:否
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在复溶后,分装并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Tian, Z.Q., et al. 2004.Bioorg.Med. Chem.12, 5317.
Jez, J.M., et al. 2003.Chem. Biol.10, 361.
Egorin, M.J., et al. 2002.Cancer Chemother.Pharmacol.49, 7.
Jez, J.M., et al. 2003.Chem. Biol.10, 361.
Egorin, M.J., et al. 2002.Cancer Chemother.Pharmacol.49, 7.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3