物種活性
chicken, mouse, human
製造商/商標名
Upstate®
技術
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
monomethylation (Lys9)
基因資訊
human ... HIST1H3F(8968)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。 组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
特異性
基于序列相似性预期具有广泛的物种交叉反应。
识别分子量为~17 kDa的单甲基化组蛋白H3(Lys9)。
免疫原
KLH共轭合成2X支肽,包含序列…ARmeKST…,其中meK对应于人组蛋白H3残基9处的单甲基赖氨酸。
表位:Lys9
應用
抗单甲基化组蛋白H3(Lys9)抗体是兔多克隆抗体,用于检测在赖氨酸9处单甲基化的组蛋白H3(H3K9me1)。这种纯化的抗体,通过斑点印迹法(DB)确认了特异性,发表在同行评审的期刊上,并已在ICC、PIA & WB中进行了验证。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
肽竞争:
在HeLa酸提取物的免疫印迹分析中消除组蛋白H3检测的10 μM免疫肽的能力证实了特异性(图B,泳道2)。与10 μM二甲基或三甲基赖氨酸9或二甲基或三甲基赖氨酸27修饰的肽预孵育后,未检测到信号降低。与10 μM单甲基赖氨酸27修饰的肽预孵育后检测到一些信号降低(图B,泳道5,第2页)。
免疫细胞化学&斑点印迹: 由独立实验室1-4报告。
在HeLa酸提取物的免疫印迹分析中消除组蛋白H3检测的10 μM免疫肽的能力证实了特异性(图B,泳道2)。与10 μM二甲基或三甲基赖氨酸9或二甲基或三甲基赖氨酸27修饰的肽预孵育后,未检测到信号降低。与10 μM单甲基赖氨酸27修饰的肽预孵育后检测到一些信号降低(图B,泳道5,第2页)。
免疫细胞化学&斑点印迹: 由独立实验室1-4报告。
品質
通过蛋白质印迹对HeLa细胞中酸提取蛋白质进行了常规评估,但未检测到未甲基化重组组蛋白H3。
蛋白质印迹分析:
0.1-0.2 μg/mL已在来自HeLa细胞的酸提取蛋白中检测到单甲基化组蛋白H3,但未检测到未甲基化的重组组蛋白H3(目录号14-411)。
蛋白质印迹分析:
0.1-0.2 μg/mL已在来自HeLa细胞的酸提取蛋白中检测到单甲基化组蛋白H3,但未检测到未甲基化的重组组蛋白H3(目录号14-411)。
標靶描述
17 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的兔IgG,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.105 M NaCl、0.035%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。
蛋白A纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
HeLa细胞提取物
HeLa细胞提取物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Migration cues induce chromatin alterations.
Gabi Gerlitz,Idit Livnat,Carmit Ziv,Oded Yarden,Michael Bustin,Orly Reiner
Traffic null
Non-CG methylation patterns shape the epigenetic landscape in Arabidopsis.
Stroud, H; Do, T; Du, J; Zhong, X; Feng, S; Johnson, L; Patel, DJ; Jacobsen, SE
Nature Structural and Molecular Biology null
Enhanced levels of microRNA-125b in vascular smooth muscle cells of diabetic db/db mice lead to increased inflammatory gene expression by targeting the histone methyltransferase Suv39h1.
Villeneuve, LM; Kato, M; Reddy, MA; Wang, M; Lanting, L; Natarajan, R
Diabetes null
SDG714, a histone H3K9 methyltransferase, is involved in Tos17 DNA methylation and transposition in rice.
Ding, Y; Wang, X; Su, L; Zhai, J; Cao, S; Zhang, D; Liu, C; Bi, Y; Qian, Q; Cheng, Z; Chu, C; Cao, X
Plant Cell null
Makoto Tachibana et al.
The EMBO journal, 27(20), 2681-2690 (2008-09-27)
Methylation of DNA and lysine 9 of histone H3 (H3K9) are well-conserved epigenetic marks for transcriptional silencing. Although H3K9 methylation directs DNA methylation in filamentous fungi and plants, this pathway has not been corroborated in mammals. G9a and GLP/Eu-HMTase1 are